Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Détergent et neutralisant pour les laveurs de laboratoire. Raccourcit les phases de rinçage et réduit la quantité d'eau. deconex 25 ORGANACID sans phosphates convient aux labos eau et environnement. Prélavage contre résidus solubles dans l'acide.
77.33€ - 319.06€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
Composition | Acide organique |
Concentration | Concentré |
Type de conteneur | Bidon |
Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15410380
|
Borer Chemie™
502100.00-KK5R |
1 x 5 kg |
77.33€
5kg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17405112
|
Borer Chemie™
502100.00-K10R |
1 x 10 kg |
155.82€
10kg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10014490
|
Borer Chemie™
502100.00-K25R |
1 x 25 kg |
319.06€
25kg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Neutralisateur et nettoyant pour une utilisation automatisée
- solution écologique sans phosphates ni tensioactifs
- neutralise les résidus alcalins entraînés
- réduit les phases de rinçage
- réduit la consommation d'eau de rinçage
- concentration typique d'application : 3 mL/L
- Excellente compatibilité avec les matériaux, également avec l'aluminium
- peut être rincé sans laisser de résidus
- également comme agent de pré-rinçage contre les dépôts solubles dans l'acide
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Liquide | |
Concentré | |
5°C à 25°C |
Acide organique | |
Bidon |