Learn More
Alcool de décyle 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736091
36.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
112-30-1
C10H22O
158.28
MFCD00004747
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
8174
CHEBI:28903
Décan1-ol
CCCCCCCCCCO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
112-30-1
C10H22O
158.28
MFCD00004747
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
8174
CHEBI:28903
Décan1-ol
CCCCCCCCCCO
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Decyl alcohol
Point de fusion 6°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8290g/mL
Point d’ébullition 220°C to 240°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire CH3(CH2)9OH
Indice de réfraction 1.4360 to 1.438
Quantité 1 L
Beilstein 01, 425
Merck Index 15, 2858
Gravité spécifique 0.829
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chlorogorm,soluble in alcohol,ether,mineral oil,propylene,insoluble in glycerin water (233°C)
Viscosité 14.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 158.28
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Decyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.