Learn More
Decyldiméthylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228576
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
38051-57-9
C12H27ClSi
234.88
ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
chloro decyl dimethylsilane, n-decyldimethylchlorosilane, decyldimethylchlorosilane, dimethyldecylchlorosilane, acmc-209ixd, 1-chlorodimethylsilyldecane, decyl-dimethyl-chlorosilane, 1-chlorodimethylsilyl decane, 10-chlorodecyl-dimethylsilicon, zlzghbndpinfkg-uhfffaoysa
2758020
chloro-décyl-diméthylsilane
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
38051-57-9
C12H27ClSi
234.88
ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
chloro decyl dimethylsilane, n-decyldimethylchlorosilane, decyldimethylchlorosilane, dimethyldecylchlorosilane, acmc-209ixd, 1-chlorodimethylsilyldecane, decyl-dimethyl-chlorosilane, 1-chlorodimethylsilyl decane, 10-chlorodecyl-dimethylsilicon, zlzghbndpinfkg-uhfffaoysa
2758020
chloro-décyl-diméthylsilane
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Nom chimique ou matériau Decyldimethylchlorosilane
Couleur Incolore
Densité 0.8660g/mL
Point d’ébullition 98°C (3.0 hPa)
Point d’éclair 137°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589nm)
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.866
Poids de la formule 234.88
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Decyldimethylchlorosilane, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.