Learn More
Decyldiméthylchlorosilane, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 432190050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 38051-57-9 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 2987 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 5mL
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11915911
  • 32.65€ / 5mL
Expédition estimée
27-04-2021
Identifiants chimiques
38051-57-9
234.88
chloro decyl dimethylsilane, n-decyldimethylchlorosilane, decyldimethylchlorosilane, dimethyldecylchlorosilane, acmc-209ixd, 1-chlorodimethylsilyldecane, decyl-dimethyl-chlorosilane, 1-chlorodimethylsilyl decane, 10-chlorodecyl-dimethylsilicon, zlzghbndpinfkg-uhfffaoysa
chloro-décyl-diméthylsilane
C12H27ClSi
ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
2758020
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Spécification
Decyldimethylchlorosilane
137°C
Flacon en verre
0.866
Incolore
38051-57-9
C12H27ClSi
ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
chloro-décyl-diméthylsilane
2758020
Liquide
0.8660g/mL
Authentic
1.4400 to 1.4420 (20°C, 589nm)
98°C (3.0 hPa)
5mL
96% min. (GC)
chloro decyl dimethylsilane, n-decyldimethylchlorosilane, decyldimethylchlorosilane, dimethyldecylchlorosilane, acmc-209ixd, 1-chlorodimethylsilyldecane, decyl-dimethyl-chlorosilane, 1-chlorodimethylsilyl decane, 10-chlorodecyl-dimethylsilicon, zlzghbndpinfkg-uhfffaoysa
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
234.88
234.88
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Decyldimethylchlorosilane, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
FDS Documents