Learn More
Honeywell™ Gants d’hiver Deep Blue
Catalog Number p-7159537
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Gants d’hiver Honeywell™ Deep Blue pour la manipulation de pièces huileuses ou graisseuses dans un environnement froid.
  • Gant tricoté en polyamide
  • Revêtement en mousse de nitrile bleue entièrement trempé
  • Entièrement revêtu de molleton polaire
  • Système d’autofixation sur le poignet
  • La structure tricotée ergonomique sans coutures se conforme davantage à la forme naturelle de la main pour une plus grande résistance, une durabilité ainsi qu’un confort accru
  • Les fils de filaments réduisent le peluchage pour les applications les plus sensibles et se lavent facilement pour une utilisation prolongée
  • Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
  • Le revêtement en mousse optimise la respirabilité du gant
  • La mousse en nitrile améliore la préhension
  • Le système d’autofixation tricoté offre au gant un bon support
  • Le revêtement en nitrile de toute la main offre une excellente résistance à l’abrasion et une imperméabilité aux huiles
  • Le molleton polaire apporte une très bonne isolation contre le froid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certifications/Conformité Normes de base EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388:2016, protection contre le froid EN 511-2006
Description 13 jauge
Couleur Bleu
Matériau Nitrile
Dimensions 7
Longueur (métrique) 25 cm