Learn More
Buerkle™ Plateau photographique profond sans rainures inférieures
Utilisez ces plateaux pour vos besoins en stockage ou les besoins universels du laboratoire. Le plateau photographique profond sans rainures inférieures Buerkle™ est en PVC haute qualité. Que vous optiez pour le modèle peu profond ou profond, il est disponible dans 3 belles couleurs brillantes : blanc, rouge et noir.
29.30€ - 160.00€
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10130361
|
Buerkle™
4207-1030 |
Blanc | 105 mm | 310 mm (base intérieure), 430 mm (base extérieure) | 410 mm (base intérieure), 530 mm (base extérieure) |
77.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10314002
|
Buerkle™
4207-2030 |
Rouge | 105 mm | 310 mm (base intérieure), 430 mm (base extérieure) | 410 mm (base intérieure), 530 mm (base extérieure) |
65.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10078571
|
Buerkle™
4207-3030 |
Noir | 105 mm | 310 mm (base intérieure), 430 mm (base extérieure) | 410 mm (base intérieure), 530 mm (base extérieure) |
65.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10140361
|
Buerkle™
4207-1040 |
blanc | 110 mm | 420 mm (base intérieure), 520 mm (base extérieure) | 510 mm (base intérieure), 610 mm (base extérieure) |
113.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10580312
|
Buerkle™
4207-2040 |
Rouge | 110 mm | 420 mm (base intérieure), 520 mm (base extérieure) | 510 mm (base intérieure), 610 mm (base extérieure) |
113.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10324002
|
Buerkle™
4207-3040 |
Noir | 110 mm | 420 mm (base intérieure), 520 mm (base extérieure) | 510 mm (base intérieure), 610 mm (base extérieure) |
113.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10129831
|
Buerkle™
4207-2050 |
Rouge | 110 mm | 510 mm (base intérieure), 630 mm (base extérieure) | 610 mm (base intérieure), 730 mm (base extérieure) |
160.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10580502
|
Buerkle™
4207-3050 |
Noir | 110 mm | 510 mm (base intérieure), 630 mm (base extérieure) | 610 mm (base intérieure), 730 mm (base extérieure) |
160.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10018601
|
Buerkle™
4207-1050 |
Blanc | 110 mm | 510 mm (base intérieure), 630 mm (base extérieure) | 610 mm (base intérieure), 730 mm (base extérieure) |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10530692
|
Buerkle™
4207-2018 |
Rouge | 85 mm | 190 mm (base intérieure), 260 mm (base extérieure) | 260 mm (base intérieure), 340 mm (base extérieure) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10599222
|
Buerkle™
4207-1024 |
Blanc | 100 mm | 330 mm | 390 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10360911
|
Buerkle™
4207-2024 |
Rouge | 100 mm | 260 mm (base intérieure), 330 mm (base extérieure) | 320 mm (base intérieure), 390 mm (base extérieure) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10106790
|
Buerkle™
4207-1018 |
Blanc | 100 mm | 260 mm (base intérieure), 330 mm (base extérieure) | 320 mm (base intérieure), 390 mm (base extérieure) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- PVC
- Parois épaisses, incassables
- Largement résistant aux acides et aux alcalis
- Le liquide peut être versé facilement à partir des bords du plateau
- Ne conviennent pas aux armoires ou aux lave-vaisselles à température contrôlée
- Résistance à une température maximale de -30 to +60°C
Spécification
PVC | |
Bac photographique |