Learn More
Helios Italquartz Creusets profonds et peu profonds, transparents
Creusets profonds et peu profonds en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque:  Helios Italquartz 63P00012
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11784056
Quantité Prix
1 70.12€ / 1 pièce
15 61.21€ / 1 pièce
Expédition estimée
11-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Transparent
  • Formes profondes et peu profondes disponibles
  • Chimiquement inerte
  • Excellente isolation électrique
  • Excellente solidité et durabilité
  • Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Spécification
Transparent
57 mm
Quartz
50 cc
37 mm