Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants Deerfit Lux
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Description
- Gants en cuir suède noir.
- Préhension améliorée par le suède à grain tamponné.
- Entièrement revêtu de Thinsulate™ pour une protection contre le froid.
- Aéré, flexible, ultra léger, n’absorbe pas l’humidité.
- Poignet élastique pour un support et un échange thermique réduit.
- La couleur noire rend le gant plus étanche aux saletés.
Spécification
Certifications/Conformité | EPI de catégorie CE 1, numéro de certificat CE : Auto-certification, attestation CE : Attestation CE |
Classification | Dextérité : 4 |
Style de coupe | Gunn |
Couleur | Noir |
Finition externe | Daim tamponné |
Matériau | Cuir, Thinsulate™ |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 11 |
À utiliser avec (application) | Industries de défense, d’énergie, d’électricité, de défense intérieure, de logistique, de service, de télécommunications, de transport et de services publics |
Comprend | Barrette élastique |