Learn More
OHAUS™ Balance en acier inox Defender™ 3000
La balance en acier inox OHAUS™ Defender™ 3000 est idéale pour les applications de pesée générale et de comptage simple lorsque vous travaillez dans un environnement humide. Elle présente une conception simple et robuste en acier inox, un affichage LCD rétroéclairé et une batterie rechargeable intégrée.
Marque: OHAUS™ 83997637
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 16.00000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Description
ulliL’indicateur en acier inox NEMA 4X/IP66 est conçu pour tolérer des éléments industriels lourds/liliLa batterie rechargeable 58 heures fonctionne en continu pour les opérations étalées sur plusieurs jours/liliConception solide avec une plateforme en acier inox 304, un cadre tubulaire en acier inox, une colonne, un support indicateur et une cellule de charge en acier inox IP67/liliL’affichage facile à lire et le mode de comptage de base permettent un fonctionnement simple pour les applications industrielles quotidiennes basiques/liliFournie avec l’homologation de type NTEP ou OIML / CE (selon la région)/li/ulSpécification
58 heures d’utilisation avec batterie rechargeable | |
Indicateur IP65 en acier inox avec couvercle avant à charnière et trous de montage pour anneaux de levage, colonne et support mural en acier inox, plateforme en acier inox 304 avec bâti tubulaire en acier, cellule de charge en acier inox IP67 | |
LCD rétroéclairé | |
D32XW60VR-EU | |
-10°C à +40°C | |
472 x 305 x 572 mm |
Port de communication facilement accessible avec interface RS232 (inclus) | |
60 kg | |
10,000000 g | |
IP 65, NEMA 4X, indicateur en acier inox IP65 avec couvercle avant à charnière et trous de montage pour anneaux de levage, cellule de charge en acier inox IP67 | |
Gramme, kilogramme, once, livre, livre:once | |
14,500 kg |