Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 5000 - D52, modèles TD52XW RQR
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
1100.00€ - 1200.00€
Spécification
Autonomie de la batterie | 20 heures de fonctionnement avec une batterie rechargeable |
---|---|
Type de connexion | RS232 (inclus), 2e port RS232/port RS485/port USB (disponible en tant qu'accessoire), Port USB (disponible en tant qu'accessoire), Sortie Wi-Fi/Bluetooth (disponible en tant qu'accessoire), Ethernet (disponible en tant qu'accessoire) |
Structure | Indicateur en acier inoxydable (TD52XW), plateforme en acier inoxydable 304 avec cadre en acier peint par poudrage gris sable, cellule de pesée en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants. |
Type d’affichage | LCD à matrice de points avec rétroéclairage à LED blanc |
Température (métrique) en fonctionnement | -10°C to +40°C |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948585
|
OHAUS™
30461579 |
D52XW6RQDR1-M |
1200.00€
1 unité |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958585
|
OHAUS™
30461580 |
D52XW15RQDR1-M |
1200.00€
1 unité |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988495
|
OHAUS™
30444804 |
D52XW6RQDR1-EU |
1100.00€
1 unité |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15998495
|
OHAUS™
30444805 |
D52XW15RQDR1-EU |
1100.00€
1 unité |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Modèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement
- Conception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre en acier recouvert de poudre gris sable et une cellule de charge en aluminium
- La balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)
- Dotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50000 éléments avec 1000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données
- BPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables
Spécification
20 heures de fonctionnement avec une batterie rechargeable | |
Indicateur en acier inoxydable (TD52XW), plateforme en acier inoxydable 304 avec cadre en acier peint par poudrage gris sable, cellule de pesée en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants. | |
-10°C to +40°C | |
10.900 kg |
RS232 (inclus), 2e port RS232/port RS485/port USB (disponible en tant qu'accessoire), Port USB (disponible en tant qu'accessoire), Sortie Wi-Fi/Bluetooth (disponible en tant qu'accessoire), Ethernet (disponible en tant qu'accessoire) | |
LCD à matrice de points avec rétroéclairage à LED blanc | |
442 x 305 x 604 mm |