Learn More
Honeywell™ Combinaison de protection Deltasafe
Catalog Number 11812991
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Large
XL
2XL
3XL
Combinaison respirante, ignifuge, non ventilée et à usage unique pour une protection contre la contamination par les particules et les éclaboussures chimiques.
  • Confortables avec une respirabilité égale à celle d’un T-shirt
  • Certifiées ignifuges et antistatiques (EN 533 et EN 1149-1)
  • Certifiées M1 et protégées des particules radioactives (NF P92-507 et EN 1073-2)
  • Niveau de protection : Exigences générales, types 5 et 6 (EN 340, EN 13982-1 et EN 13034), EPI catégorie CE : 3
  • Secteurs recommandés : Chimie, pétrole et gaz, nucléaire
  • Risques : Contamination par les particules en suspension dans l’air, éclaboussures de produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Dimensions Large
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Hood Type Élastique
Stérilité Non stérile
Type de protection Type de protection : 5, 6
Résistance Antistatique, Produits chimiques, Flamme, Particule
Certifications / conformité (Europe) EPI catégorie CE : 3, certificat CE : Z2379/0563500/05, attestation CE
Poids (métrique) 60 g/m2