Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Dempo
Sécurité extrême à des températures extrêmes. Botte légère en cuir avec une semelle en caoutchouc double densité-PU, facile à enfiler/enlever. La semelle extérieure en caoutchouc nitrile repousse les substances et produits chimiques corrosifs, même les liquides, les métaux en fusion. Résistance à la chaleur jusqu’à 300°C
Marque: Emma Safety Footwear MM58384839
Informations supplémentaires : Poids : 2.11600kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Dempo | |
Cuir | |
Acier |
Noir | |
Languette enrobée d’argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
39 |