Learn More
Grant Instruments™ Densitomètre Grant Bio™
Mesure la turbidité des suspensions cellulaires dans une grande variété d’applications des sciences de la vie. Le densitomètre Grant Instruments™ est conçu et étalonné en usine pour mesurer la turbidité dans la plage comprise entre 0,5 et 4,0 unités McFarland (DEN-1), 0,0 et > 7,5 unités McFarland (DEN-1B) avec un faible écart type.
Marque: Grant Instruments™ DEN-1
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- Plage de mesures : 0,30 à 15,0 unités McFarland (DEN-1), 0,0 à 6,0 unités McFarland (DEN-1B)
- Durée de mesure : 1 seconde
- Précision : ±3%
- Mesures affichées de manière pratique en unités McFarland et clairement visible sur l’affichage LED lumineux
- Étalonné en usine - conserve les valeurs d’étalonnage sans alimentation électrique
- Peut être étalonné par l’utilisateur selon les normes commerciales ou les suspensions cellulaires préparées en laboratoire
- Conçu pour des tubes d’un dia. ext. de 18 mm
- Peut également accueillir des tubes de 16 mm grâce à l’adaptateur de tube D-16 en option
- Conception extrêmement compacte avec un faible encombrement et un profil bas qui permettent de l’intégrer facilement dans le plus petit espace de travail
- DEN-1b - alimenté par 3 piles AAA ou par une source d’alimentation externe
Spécification
LED | |
ge;2 | |
0,3 à 15,0 McFarland | |
115 x 165 x 75 mm | |
75 mm | |
12 V | |
0,7 kg |
LED | |
± 3% | |
0,3 à 15,0 (unités McFarland) | |
165 mm | |
Tension d’entrée CA 120/230 V, 50/60 Hz, tension de sortie CC 12 V | |
4°C à 40°C | |
2 ans |