Learn More
Étalons de densité (40° C)
1702517034Les étalons de densité certifiés ISO / ISO Paragon sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d'essai souhaitée dans la plage15° C à150° C.
Marque:  Paragon Scientific DEN40-01
Informations supplémentaires : CAS : 110-54-3 Poids : 0.06000kg
Code produit. 13480519
  • 74.00€ / 60mL
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
  • Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
  • Entièrement traçable aux normes internationales.
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
60 mL
0.6415 g/mL (40°C)
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • DEN40-01
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Promotions
Valeurs nominales citées