Learn More
Étalons de densité (60° C)
1702517034Les étalons de densité certifiés ISO / ISO Paragon sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d'essai souhaitée dans la plage15° C à150° C.
74.00€
Code produit | Marque | Densité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Densité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13440529
|
Paragon Scientific
DEN60-01 |
0.796 g/mL (60°C) |
74.00€
60mL |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13470529
|
Paragon Scientific
DEN60-02 |
0.8243 g/mL (60°C) |
74.00€
60mL |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13400539
|
Paragon Scientific
DEN60-03 |
0.8675 g/mL (60°C) |
74.00€
60mL |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
- Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
- Entièrement traçable aux normes internationales.
- Fournis avec couvercles.
- Emballage de sécurité inviolable.
- Fabriqué au Royaume-Uni
Valeurs nominales citées