Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenated Glass Containers
Épargnez sur votre équipement en capital grâce aux instruments en verre dépyrogéné prêts à l’emploi proposés dans de nombreuses tailles et configurations différentes.
Marque:  Thermo Scientific™ 130-04C/TL/PF
Informations supplémentaires : Poids : 3.12300kg
Code produit. 15874747
  • 217.51€ / 24 pièces
Date d’expédition estimée: 27-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Épargnez sur votre équipement en capital grâce aux instruments en verre dépyrogéné prêts à l’emploi proposés dans de nombreuses tailles et configurations différentes. Les récipients en verre dépyrogéné Thermo Scientific™ sont spécialement conçus pour assurer des niveaux d’endotoxines inférieurs à 0,06 UE/ml pour une utilisation à des fins de stérilisation finale, d’échantillonnage d’eau et de stockage de produits.
  • Le nettoyage et le conditionnement sont réalisés dans une salle blanche de classe 100/10
  • Un certificat d’analyse (COA) est fourni avec chaque lot
Recommandé dans les domaines suivants :
applications sans endotoxines
Informations de commande :
des récipients avec une certification à faible teneur en particules additionnelle sont disponibles. Thermo Scientific propose également des flacons en verre spécialement conçus pour assurer des niveaux d’endotoxines inférieurs à 0,06 EU/ml. Contactez votre service client concernant nos services de dépyrogénation exécutés selon notre procédé validé dans notre salle blanche de classe 100.
Spécification
Spécification
4 oz, 125 ml
4 oz
Cuve de grande taille en verre transparent à col large avec bouchon
24
50,8 mm
PTFE
4 po
Large
125 ml
Transparent
Verre
2 po
Présentent des niveaux d’endotoxines inférieurs à 0,06 UE/ml ; Accompagnés d’un certificat d’analyse
48-400 mm
101,6 mm