Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenated Glass Containers
Catalog Number p-4521632
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
22 mL
60 ml
125 à 190 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Description:
Capacité opérationnelle : 12 L
Cuve de petite taille à côtés droits, à col large et en verre ambré avec bouchon
Cuve en verre ambré à col large avec bouchon
Cuve en verre à col large, aux parois droites, transparentes avec bouchon
Cuve à col large et à côtés droits en verre transparent
Cuve à col large, à côtés droits en verre ambré
Cuve à col large, à côtés droits en verre transparent
Cuve à côtés droits, à col large et en verre transparent avec bouchon
Flacon avec garniture d’étanchéité à col large, en verre ambré et avec bouchon
Flacon en verre transparent avec bouchon en polypropylène noir à fermeture par le haut
Flacon en verre transparent avec bouchon pour urée
Flacon à col large en verre transparent
Nbre par carton:
6
12
24
72
Épargnez sur votre équipement en capital grâce aux instruments en verre dépyrogéné prêts à l’emploi proposés dans de nombreuses tailles et configurations différentes.
Épargnez sur votre équipement en capital grâce aux instruments en verre dépyrogéné prêts à l’emploi proposés dans de nombreuses tailles et configurations différentes.Les récipients en verre dépyrogéné Thermo Scientific™ sont spécialement conçus pour assurer des niveaux d’endotoxines inférieurs à 0,06 UE/ml pour une utilisation à des fins de stérilisation finale, d’échantillonnage d’eau et de stockage de produits.
  • Le nettoyage et le conditionnement sont réalisés dans une salle blanche de classe 100/10
  • Un certificat d’analyse (COA) est fourni avec chaque lot
Recommandé dans les domaines suivants :
applications sans endotoxines
Informations de commande :
des récipients avec une certification à faible teneur en particules additionnelle sont disponibles. Thermo Scientific propose également des flacons en verre spécialement conçus pour assurer des niveaux d’endotoxines inférieurs à 0,06 EU/ml. Contactez votre service client concernant nos services de dépyrogénation exécutés selon notre procédé validé dans notre salle blanche de classe 100.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 0,12 oz, 4 ml
Joint de fermeture PTFE
Taille du bouchon 13 à 425 mm
Diamètre (métrique) 15,01mm
Hauteur (impériale) 1,77 in
Hauteur (métrique) 44,96 mm
Capacité (métrique) 4 ml
Capacité (impériale) 0,12 oz.
Couleur Transparent
Description Flacon en verre transparent avec bouchon pour urée
Diamètre (impériale) 0,591 po
Matériau Verre
Nbre par carton 72
Certifications/Conformité Présentent des niveaux d’endotoxines inférieurs à 0,06 UE/ml ; Accompagnés d’un certificat d’analyse