Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Dermasel
Isolez et identifiez les dermatophytes et autres champignons dans des échantillons de cheveux, d’ongles et de peau grâce à ce milieu de culture sélectif en boîte.
11.60€
Spécification
Description Gélose Dermasel
Format Plaque simple de 90 mm
Type de produit Gélose
Quantité 10 / boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Poids plein Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Poids plein Prix Quantité et disponibilité  
10716223
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
PO5037A
17,5 g ± 5 %
11.60€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-05-2024
Description
Isolez et identifiez les dermatophytes et autres champignons provenant des cheveux, des ongles ou de grattages cutanés grâce à la gélose sélective Dermasel Thermo Scientific™. Les dermatophytes mis en culture sur la gélose Dermasel présentent une morphologie coloniale caractéristique avec une pigmentation typique. Les macroconidies et microconidies sont typiques de l’espèce lorsqu’elles sont étudiées au microscope pour identification.
Identifiez les mycoses du cuir chevelu, de la peau et des ongles grâce à la gélose Dermasel, formulée pour l’isolement primaire et l’identification des champignons dermatophytes.
  • pH neutre qui favorise la prolifération fongique
  • Cycloheximide qui inhibe la prolifération des champignons saprophytes, des levures et de la flore bactérienne cutanée
  • Identification facilitée par une morphologie coloniale caractéristique, une pigmentation typique, des macroconidies et des microconidies
  • Le confort d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Emmons1 a suggéré que les milieux de culture destinés à la croissance de dermatophytes devraient avoir un pH compris entre 6,8 et 7,0 au lieu d’un pH à 5,6 comme il est souvent recommandé. Un pH quasiment neutre est plus efficace pour la croissance de certains champignons et le pH acide utilisé pour inhiber les contaminants bactériens peut être remplacé par des antibiotiques. 
L’ajout du supplément sélectif Dermasel au milieu de culture (réf. SR0075E), afin d’obtenir un niveau de cycloheximide de 0,4 g/l et de chloramphénicol de 0,05 g/l, rend le milieu sélectif aux dermatophytes, inhibant la croissance des champignons saprophytes, des levures et de la flore bactérienne cutanée. 
Il a été signalé que l’ajout de cycloheximide et d’un agent antibactérien améliore considérablement l’isolement des dermatophytes, surtout lorsque l’inoculum, tel que le crin de cheval, a été fortement contaminé 2,3. Il a été démontré que les staphylocoques, qui peuvent proliférer en l’absence de l’antibiotique, empêchent la croissancein vitrodeTrichophyton rubrum.. La présence de cycloheximide dans le milieu inhibe la croissance des espècesTrichosporon cutaneum, Candida parasilosis,Candida krusei,Aspergillus, Penicillium,Fusarium etCephalosporium qui ont été associées à des maladies ongulaires. 
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter. 
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic offrant une solution complète et rapide avec les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
Références
1. Emmons C. W., Binford C. H. and Utz J. P. (1963) Medical Mycology. Henry Kimpton.
2. Quaife R. A. (1968) J. Med. Lab. Technol. 25. 227-232.
3. Merz W. G., Berger C. L. and Silva-Huntar M. (1970) Arch. Derm. 102. 545-547.
Spécification
Spécification
Gélose Dermasel
Plaque simple de 90 mm
Gélose
10 / boîte