Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants en nitrile non poudrés DexPure
Catalog Number p-7115917
Click to view available options
Dimensions:
10
9
Grande taille
S
Certifiés pour le contact alimentaire et résistants aux huiles, graisses et détergents, ces gants 100 % nitrile non poudrés constituent une bonne alternative au latex. Les gants en nitrile non poudrés Honeywell Safety Products™ DexPure offrent une meilleure préhension et sont traités pour prévenir les bactéries.
  • Construction en nitrile pour une résistance chimique et mécanique.
  • Finition à motifs pour une bonne préhension.
  • Certifiés pour le contact alimentaire et traités pour prévenir les bactéries.
  • Adaptés aux éléments suivants :
    • Secteur de l’agroalimentaire.
    • Ensemble électronique et complexe.
    • Industrie graphique.
    • Peinture dans le secteur de l’automobile.
    • Laboratoires pharmaceutiques.
    • Manipulation de produits chimiques.
  • Légèrement poudrés pour faciliter l’enfilage et le retrait.
  • À usage unique.
  • Constituent une alternative pour les personnes allergiques au latex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certifications/Conformité Risques intermédiaires de CATÉGORIE CE II, normes de base CEE EN 420-2003, risques chimiques EN 374-2003, normes médicales EN 455-1 et 2, directive européenne N°1934/2004 : contact alimentaire, EPI de catégorie CE 2, numéro de certificat CE 0075/797/162/12/08/0490, numéro d’attestation CE 0075/797/162/12/08/0490
Classification Dextérité : 5
Couleur Blue
Jetable Oui
Finition externe Modelé
Matériau Nitrile
Poudré Poudré
Type de produit Gant
Dimensions Grande taille
Épaisseur (métrique) 0,1mm
À utiliser avec (application) Secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de la restauration, de la chimie, de l’alimentaire, du nettoyage industriel, des laboratoires, de la maintenance, médical, pharmaceutique, pétrochimique, de l’imprimerie et du traitement des eaux.
Quantité 100/boîte
Résistant à Produits chimiques, contrainte mécanique
Longueur (métrique) 24 cm