missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ dGTP BigDye™ Terminator v3.0 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
100 reactions
Conditionnement:
100 réactions
Description
Includes
Contient l’ADN polymérase AmpliTaq™, FS, BigDye terminators v3.0, modèle de commande pGEM™ - 3Zf(+), amorce de commande (sens)-21 M13 et réactif prémélangé prêt à l’emploi.
- Obtenez des résultats fiables avec des régions difficiles et des applications de finition
- Modèles de séquence avec des contextes de séquence difficiles
- Modèles de séquence problématiques que les chimies standard ne peuvent pas
- Le kit dGTP BigDye™ Terminator remplace le dITP par le dGTP et vous permet d’étendre ces régions difficiles à séquencer en toute confiance, évitant ainsi une perte de signal précoce dans ces échantillons
- Optimisé pour les modèles riches en GT : Obtenez un taux de réussite plus élevé même avec vos modèles difficiles riches en GT
- En utilisant les mêmes chimies que les kits BigDye™ Terminator (remplacement uniquement de dITP par dGTP), le kit dGTP BigDye™ Terminator offre des performances éprouvées
- Optimisé pour les modèles riches en GT et d’autres modèles difficiles à séquencer
Informations sur la commande
100 réactions
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Le kit contient l’ADN polymérase AmpliTaq™, FS, BigDye terminators v3.0, modèle de commande pGEM™ - 3Zf(+), amorce de commande (sens) -21 M13 et réactif prémélangé prêt à l’emploi. Conserver le kit entre -15 et -25°C. |
| Format | barrettes à 12 puits, barrettes à 8 puits, Plaque à 96 ou 384 puits |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de modèles riches en GT ou difficiles |
| Nbre de réactions | 100 reactions |
| Gamme de produits | BigDye Terminator™, BigDye ™ |
| Type de produit | Kit de séquençage de cycle de réaction prêt pour Terminator V3.0 |
| Quantité | 100 reactions |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Technique | Séquençage de terminaison à colorant fluorescent |
| Compatibilité des modèles | ADN BAC, ADN génomique (bactérien), ADN plasmidique (≤15 Kb), Amplicons PCR, ADN simple brin |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu