missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DHFR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DHFR |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814274
|
Proteintech
15194-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16804274
|
Proteintech
15194-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Dihydrofolate reductase converts dihydrofolate into tetrahydrofolate, and is required for the synthesis of purines, thymidylic acid and certain amino acids. While the functional dihydrofolate reductase gene has been mapped to chromosome 5, multiple intronless processed pseudogenes or dihydrofolate reductase like genes have been identified on separate chromosomes. Dihydrofolate reductase deficiency has been linked to megaloblastic anemia.Spécification
DHFR | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P00374, P00375, Q920D2 | |
13361, 1719, 24312 | |
DHFR Fusion Protein Ag7331 | |
Primary | |
-20°C | |
DHFR |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DHFR, DHFRP1, dihydrofolate reductase | |
DHFR | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |