missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DHH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène DHH
Concentration 0.34 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16812304
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13889-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16802304
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13889-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This gene encodes a member of the Hedgehog family. The hedgehog gene family encodes signaling molecules that play an important role in regulating morphogenesis. This protein is predicted to be made as a precursor that is autocatalytically cleaved; the N-terminal portion is soluble and contains the signaling activity while the C-terminal portion is involved in precursor processing. More importantly, the C-terminal product covalently attaches a cholesterol moiety to the N-terminal product, restricting the N-terminal product to the cell surface and preventing it from freely diffusing throughout the organism. Defects in this protein have been associated with partial gonadal dysgenesis (PGD) accompanied by minifascicular polyneuropathy. This protein may be involved in both male gonadal differentiation and perineurial development.
Spécification

Spécification

DHH
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O43323, Q61488
13363, 50846, 84380
DHH Fusion Protein Ag4850
Primary
-20°C
DHH
0.34 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Desert hedgehog protein, DHH, HHG 3
DHH
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications