missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonate de di-n-butyle, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7214475
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
542-52-9
C9H18O3
174.24
QLVWOKQMDLQXNN-UHFFFAOYSA-N
Carbonate de dibutyle
CCCCOC(=O)OCCCC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
542-52-9
C9H18O3
174.24
QLVWOKQMDLQXNN-UHFFFAOYSA-N
Carbonate de dibutyle
CCCCOC(=O)OCCCC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Di-n-butyl carbonate
Densité 0.9200 g/mL
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.92
Poids de la formule 174.24

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'