Learn More
Sulfure de di-n-hexyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026362
28.66 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6294-31-1
C12H26S
202.40
MFCD00009528
LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
hexyl sulfide, hexane, 1,1'-thiobis, dihexyl sulfide, di-n-hexyl sulfide, 7-thiatridecane, dihexyl sulphide, n-hexyl sulfide, di-n-hexylsulfide, hexylthiohexane, normal-hexyl sulfide
80517
1-hexylsulfanylhexane
CCCCCCSCCCCCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6294-31-1
C12H26S
202.40
MFCD00009528
LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
hexyl sulfide, hexane, 1,1'-thiobis, dihexyl sulfide, di-n-hexyl sulfide, 7-thiatridecane, dihexyl sulphide, n-hexyl sulfide, di-n-hexylsulfide, hexylthiohexane, normal-hexyl sulfide
80517
1-hexylsulfanylhexane
CCCCCCSCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Di-n-hexyl sulfide
Densité 0.849
Point d’ébullition 260°C
Point d’éclair 116°C (241°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.4587
Quantité 25 g
Numéro UN UN3334
Beilstein 1738333
Poids de la formule 202.4
Pourcentage de pureté 97%