Learn More
Alfa Aesar™ Sulfure de di-n-nonyl, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L10638.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 929-98-6 Poids : 0.02500kg
Quantité 25g
Code produit. 11392916
  • 87.70€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
929-98-6
286.562
KMKSVAGOBVUFRO-UHFFFAOYSA-N
525006
CCCCCCCCCSCCCCCCCCC
C18H38S
MFCD00027342
dinonyl sulfide, di-n-nonyl sulfide, nonyl sulfide, 1-nonylsulfanyl nonane, nonylthiononane, dinonylsulfide, n-nonylsulfide, dinonyl sulphide, n-nonyl sulfide, octylmethylsulfide
1-nonylsulfanylnonane
Spécification
Di-n-nonyl sulfide
>110°C (230°F)
1.464
15°C
929-98-6
CH3(CH2)8S(CH2)8CH3
1755874
KMKSVAGOBVUFRO-UHFFFAOYSA-N
1-nonylsulfanylnonane
525006
98%
0.855
Unpleasant
165°C to 167°C (3mmHg)
25g
C18H38S
MFCD00027342
dinonyl sulfide, di-n-nonyl sulfide, nonyl sulfide, 1-nonylsulfanyl nonane, nonylthiononane, dinonylsulfide, n-nonylsulfide, dinonyl sulphide, n-nonyl sulfide, octylmethylsulfide
CCCCCCCCCSCCCCCCCCC
286.562
286.56
Vidéos
FDS Documents