Learn More
Di-n-octylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736358
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1120-48-5
C16H35N
241.46
MFCD00009557
LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
3094
N-octyloctan-1-amine
CCCCCCCCNCCCCCCCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1120-48-5
C16H35N
241.46
MFCD00009557
LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
3094
N-octyloctan-1-amine
CCCCCCCCNCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Di-n-octylamine
Point de fusion 14°C to 15°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 297°C to 298°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)7]2NH
Indice de réfraction 1.4412 to 1.4432
Quantité 25 g
Beilstein 04, 196
Gravité spécifique 0.79
Poids de la formule 241.46
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide