Learn More
Éther di-p-tolyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052653
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1579-40-4
C14H14O
198.265
MFCD00025979
YWYHGNUFMPSTTR-UHFFFAOYSA-N
p-tolyl ether, di-p-tolyl ether, 4-tolyl ether, 4,4'-oxybis methylbenzene, bis 4-methylphenyl ether, 4,4'-dimethyldiphenyl ether, benzene, 1,1'-oxybis 4-methyl, p-p-tolyloxy toluene, 1,1'-oxybis 4-methylbenzene
74098
1-méthyl-4-(4-méthylphénoxy)benzène
CC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C
1579-40-4
C14H14O
198.265
MFCD00025979
YWYHGNUFMPSTTR-UHFFFAOYSA-N
p-tolyl ether, di-p-tolyl ether, 4-tolyl ether, 4,4'-oxybis methylbenzene, bis 4-methylphenyl ether, 4,4'-dimethyldiphenyl ether, benzene, 1,1'-oxybis 4-methyl, p-p-tolyloxy toluene, 1,1'-oxybis 4-methylbenzene
74098
1-méthyl-4-(4-méthylphénoxy)benzène
CC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C
Di-p-tolyl ether is used to form conformationally chiral molecules in the solid state, while the chirality of 1,3-dimethyl-2-phenoxybenzene arises from the formation of supramolecular helices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther di-p-tolyl est utilisé pour former des molécules chirales conformationnellement à l’état solide, tandis que la chiralité du 1,3-diméthyl-2-phénoxybenzène résulte de la formation d’hélices supramoléculaires.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le benzène, l’éther.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Di-p-tolyl ether
Point de fusion 47°C to 49°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 285°C
Point d’éclair >113°C (235°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,benzene,ether.
Poids de la formule 198.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide