Learn More
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique trihydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique trihydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical, Quantité : 1 kg, CAS : 16788-57-1, Blanc, Formule moléculaire : H7K2O7P, Poids moléculaire : 228.219, Emballage : Récipient de poudre en plastique, pH : 8,5 à 9,6
Marque: Fisher Chemical P/5250/60
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 16788-57-1 Poids : 1.00000kg
Quantité | 1kg |
---|
Description
Di-Potassium Hydrogen Orthophosphate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 1kg, CAS: 16788-57-1, White, Molecular Formula: H7K2O7P, Molecular Weight: 228.219, Packaging: Plastic powder jar, pH: 8.5 to 9.6
Identifiants chimiques
16788-57-1 | |
228.219 | |
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L | |
16217523 | |
O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
H7K2O7P | |
149926 | |
dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, di-potassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate | |
phosphate d‘hydrogène dipotassique ; trihydrate |
Spécification
16788-57-1 | |
149926 | |
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L | |
phosphate d‘hydrogène dipotassique ; trihydrate | |
16217523 | |
Solide | |
Blanc | |
1kg |
H7K2O7P | |
dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, di-potassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate | |
O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] | |
228.219 | |
228.23g/mol | |
Récipient de poudre en plastique | |
8.5 to 9.6 |