Learn More
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique trihydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073429
48.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
58.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
16788-57-1
H7K2O7P
228.22
MFCD00149926
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
16217523
phosphate d‘hydrogène dipotassique ; trihydrate
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
16788-57-1
H7K2O7P
228.22
MFCD00149926
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
16217523
phosphate d‘hydrogène dipotassique ; trihydrate
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Orthophosphate d’hydrogène di-potassium trihydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical, Quantité :1 kg, CAS :16788-57-1, Blanc, Formule moléculaire :H7K2O7P, poids moléculaire :228.219, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :8,5 à 9,6
Dipotassium Hydrogen Orthophosphate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 1kg, CAS: 16788-57-1, White, Molecular Formula: H7K2O7P, Molecular Weight: 228.219, Packaging: Plastic powder jar, pH: 8.5 to 9.6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Couleur Blanc
pH 8.5 to 9.6
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 228.23g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique