Learn More
Orthophosphate d’hydrogène disodique anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073533
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
7558-79-4
HNa2O4P
141.96
MFCD00003496
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
24203
CHEBI:34683
disodique ; phosphate d’hydrogène
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
7558-79-4
HNa2O4P
141.96
MFCD00003496
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
24203
CHEBI:34683
disodique ; phosphate d’hydrogène
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Couleur Blanc
pH 8.7 to 9.3
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 141.96g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique