Learn More
Hydrogéno-orthophosphate disodique, pour électrophorèse, dibasique, anhydre, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500g
3kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
7558-79-4
HNa2O4P
141.957
3496
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
24203
CHEBI:34683
disodique ; phosphate d’hydrogène
OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
7558-79-4
HNa2O4P
141.957
3496
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
24203
CHEBI:34683
disodique ; phosphate d’hydrogène
OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Hydrogéno-orthophosphate disodique, pour électrophorèse, dibasique, anhydre
Couleur Blanc
pH 8.7 to 9.3
Quantité 500g
Poids de la formule 141.96g/mol
Forme physique Solide en poudre
Conditionnement Récipient de poudre en plastique