Learn More
Tétraborate de di-sodium décahydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073568
73.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
1303-96-4
B4Na2O7·10H2O
149193
1303-96-4
B4Na2O7·10H2O
149193
Tétraborate de disodium decahydraté, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion 75°C
Couleur Blanc
pH 9
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Poids de la formule 381.36g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.