missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-tert-butyl phosphite, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Di-tert-butyl phosphite |
Densité | 0.9950g/mL |
Point d’ébullition | 66°C to 68°C (0.5 mmHg) |
Point d’éclair | 163°C |
Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | [(CH3)3CO]2P(O)H |
Quantité | 1 g |
Gravité spécifique | 0.995 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: immiscible |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Di-tert-butyl phosphite
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'