Learn More
Diaion™ HP20, résine adsorbante synthétique, type très poreux, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diaion™ HP20, synthetic adsorbent resin |
| Forme physique | Billes |
| Note relative au nom | Highly porous type |
| Granulométrie | ≥250μm |
| Densité | 1.01 g/mL |
| Quantité | 1 kg |