Learn More
Diaion™ NSA100(Cl), résine d’échange d’ions, fortement réticulée, type de gel fortement basique I, 1,3 meq/ml sur PS-DVB, Thermo Scientific™
Récupération d’iode et d’uranium
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046942.A1
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Billes | |
Highly cross-linked, strongly basic gel type I, 1.3meq/mL on PS-DVB | |
300 to 1180μm | |
1 kg |
Diaion™ NSA100 (Cl), ion exchange resin | |
Odorless | |
Blanc à jaune |