Learn More
Diaion™ SK104(Na), résine échangeuse d’ions, 4 % réticulée, type de gel fortement acide, 1,2 mEq/ml sur PS-DVB, Thermo Scientific™
Processus spécial et séparations d’acides aminés
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046452.A1
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15464045
  • 76.30€ / 1kg
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Billes
4% cross-linked, strongly acidic gel type, 1.2meq/mL on PS-DVB
300 to 1180μm
Diaion™ SK104 (Na), ion exchange resin
Odorless
1 kg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents