Learn More
Diaion™ UBK08(Na), résine échangeuse d’ions, réticulé à 8 %, type de gel fortement acide, 2,0 mEq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific™
Adoucissement, récupération des métaux, séparation des acides aminés, raffinage du sucre
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046772.A1
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Billes | |
8% cross-linked, strongly acidic gel type, 2.0meq/mL on PS-DVB | |
1 kg |
Diaion™ UBK08 (Na), ion exchange resin | |
550 to 650μm |