Learn More
Diaion™ UBK10(Na), résine échangeuse d’ions, réticulé à 10 %, type de gel fortement acide, 2,2 mEq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific™
Adoucissement, récupération des métaux, séparation des acides aminés, raffinage du sucre
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046922.A1
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15444095
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Billes
10% cross-linked, strongly acidic gel type, 2.2meq/mL on PS-DVB
1 kg
Diaion™ UBK10 (Na), ion exchange resin
560 to 600μm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents