Learn More
Diaion™ WA21J résine d’échange d’ions, type poreux faiblement basique, 2,0 meq/ml sur poly(styrène-divinylbenzène), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15485015
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Désacidification, traitement des solvants, raffinage de la gélatine, adsorption des aldéhydes
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diaion™ WA21J, ion exchange resin
Forme physique Billes
Note relative au nom Weakly basic porous type, 2.0meq/mL on poly(styrene-divinylbenzene)
CAS 65945-33-7
Odeur Amine-like
Granulométrie 300 to 1180μm
Formule moléculaire C23H31N3
Couleur Jaune
Synonyme 1,2-ethanediamine, n-2-aminoethyl-n-ethenylphenyl methyl-, polymer with diethenylbenzene, 1,2-ethanediamine, n1-2-aminoethyl-n1-ethenylphenyl methyl-, polymer with diethenylbenzene, bis 2-aminoethyl 2-ethenylphenyl methyl amine; divinylbenzene, n'-2-aminoethyl-n'-2-ethenylphenyl methyl ethane-1,2-diamine; 1,2-bis ethenyl benzene
Quantité 1 kg
Clé InChI UUZFYSHIFAAYRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C=C.NCCN(CCN)CC1=CC=CC=C1C=C
Nom IUPAC 1,2-diethenylbenzene; bis(2-aminoethyl)[(2-ethenylphenyl)methyl]amine
Poids moléculaire (g/mol) 349.52
CID PubChem 171714