Learn More
Diallylméthylamine, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 456340250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2424-01-3 Poids : 0.02000kg Transport : UN number : 2733 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité. 25g
Code produit. 15336713
Quantité Prix
1 89.50€ / 25g
10 83.76€ / 25g
Expédition estimée
12-10-2020
Spécification
Identifiants chimiques
2424-01-3
111.18
diallylmethylamine, methyldiallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propenyl, n-allyl-n-methylprop-2-en-1-amine, methylbis prop-2-en-1-yl amine, methyldiprop-2-enylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propen-1-yl, diallyl methylamine, n-methyldiallylamin, n-methyldiallylamine
N-méthyl-N-prop-2-énylprop-2-en-1-amine
C7H13N
WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
75501
CN(CC=C)CC=C
Spécification
Diallylmethylamine
7°C
0.789
25g
97.5% min. (GC)
diallylmethylamine, methyldiallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propenyl, n-allyl-n-methylprop-2-en-1-amine, methylbis prop-2-en-1-yl amine, methyldiprop-2-enylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propen-1-yl, diallyl methylamine, n-methyldiallylamin, n-methyldiallylamine
CN(CC=C)CC=C
111.18
111.18
0.7890g/mL
Authentic
111.0°C
2424-01-3
C7H13N
WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
N-méthyl-N-prop-2-énylprop-2-en-1-amine
75501
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Diallylmethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.