Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtre à diatomée, format disque, grade 470
Fabriqué en cellulose et terre à diatomées, offrant une bien meilleure capacité de séparation que les papiers de cellulose pure au même débit de filtration.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-606-185
Informations supplémentaires : Poids : 0.18500kg
Description
- Retient rapidement, à des débits élevés, les particules les plus fines.
- Convient pour :
- Clarification de la bière, du vin, de l’urine lors des tests spectrophotométriques ou réfractométriques.
- Filtration des précipités les plus fins, semi-colloïdaux, notamment ceux constitués de protéines, d’argile ou de baryum précipité à froid.
- Préparation des échantillons analytiques.
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
140 g/m2 | |
Cellulose et terre de diatomées | |
100 / boîte | |
185 mm |
Disque | |
470 | |
0,32 mm |