Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtre à diatomée, format disque, grade 470
Fabriqué en cellulose et terre à diatomées, offrant une bien meilleure capacité de séparation que les papiers de cellulose pure au même débit de filtration.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-606-125
Informations supplémentaires : Poids : 0.17200kg
Code produit. 15932970
  • 67.80€ / 100 pièces
Expédition estimée: 29-05-2024
Description
  • Retient rapidement, à des débits élevés, les particules les plus fines.
  • Utilisation conseillée pour :
    • Clarification de la bière, du vin, de l’urine lors des tests spectrophotométriques ou réfractométriques.
    • Filtration des précipités les plus fins, semi-colloïdaux, notamment ceux constitués de protéines, d’argile ou de baryum précipité à froid.
    • Préparation des échantillons analytiques.
  • Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
Spécification
140 g/m2
Cellulose et terre de diatomées
470
0,32 mm
Disque
80 s
100 / boîte
125 mm