Learn More
Alfa Aesar™ Acide dibenzofurane-4-boronique, 98+ %
Marque:  Alfa Aesar™ L19830.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 100124-06-9 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11389805
  • 25.52€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 4
Identifiants chimiques
100124-06-9
212.011
ZXHUJRZYLRVVNP-UHFFFAOYSA-N
2734328
B(C1=C2C(=CC=C1)C3=CC=CC=C3O2)(O)O
C12H9BO3
MFCD00092336
dibenzofuran-4-boronic acid, dibenzo b,d furan-4-ylboronic acid, 4-dibenzofuranyl boronic acid, 4-dibenzofuranboronic acid, 4-dibenzofuranboronicacid, 4-dibenzofuranylboronic acid, boronic acid, 4-dibenzofuranyl, dibenzo b,d furan-4-boronic acid, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid
acide dibenzofurane-4-ylboronique
Spécification
Dibenzofuran-4-boronic acid
1g
C12H9BO3
1645426
ZXHUJRZYLRVVNP-UHFFFAOYSA-N
acide dibenzofurane-4-ylboronique
2734328
≥98%
286°C to 291°C
100124-06-9
MFCD00092336
dibenzofuran-4-boronic acid, dibenzo b,d furan-4-ylboronic acid, 4-dibenzofuranyl boronic acid, 4-dibenzofuranboronic acid, 4-dibenzofuranboronicacid, 4-dibenzofuranylboronic acid, boronic acid, 4-dibenzofuranyl, dibenzo b,d furan-4-boronic acid, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid
B(C1=C2C(=CC=C1)C3=CC=CC=C3O2)(O)O
212.011
212.01
Vidéos
FDS Documents