Learn More
Acide dibenzothiophène-4-boronique, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 359080050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 108847-20-7 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Code produit. 11906831
  • 120.00€ / 5g
Expédition estimée
27-04-2021
Specifications
Chemical Identifiers
108847-20-7
228.08
dibenzothiophene-4-boronic acid, 4-dibenzothiopheneboronic acid, dibenzo b,d thiophen-4-ylboronic acid, 4-dibenzothienylboronic acid, dibenzo b,d thiophene-4-boronic acid, boronic acid, 4-dibenzothienyl, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid, pubchem7386, 4-dibenzothiopheneboronicacid
Acide dibenzothiophène-4-ylboronique
C12H9BO2S
GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
2734329
B(C1=C2C(=CC=C1)C3=CC=CC=C3S2)(O)O
Specifications
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Blanc
5g
94% min. (HPLC)
dibenzothiophene-4-boronic acid, 4-dibenzothiopheneboronic acid, dibenzo b,d thiophen-4-ylboronic acid, 4-dibenzothienylboronic acid, dibenzo b,d thiophene-4-boronic acid, boronic acid, 4-dibenzothienyl, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid, pubchem7386, 4-dibenzothiopheneboronicacid
B(C1=C2C(=CC=C1)C3=CC=CC=C3S2)(O)O
228.08
228.08
95%
Authentic
285.0°C to 290.0°C
108847-20-7
C12H9BO2S
GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Acide dibenzothiophène-4-ylboronique
2734329
Poudre
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Dibenzothiophene-4-boronic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
SDS Documents