Learn More
Dibenzothiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10010800
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
132-65-0
C12H8S
184.26
MFCD00004969
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
3023
CHEBI:23681
Dibenzothiophène
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
132-65-0
C12H8S
184.26
MFCD00004969
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
3023
CHEBI:23681
Dibenzothiophène
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dibenzothiophene
Point de fusion 97°C to 100°C
Couleur Gris-vert à blanc
Point d’ébullition 332°C to 333°C
Point d’éclair 170°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 17,72
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform
Poids de la formule 184.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibenzothiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .