Learn More
Dibenzothiophène, 98 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 112542500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 132-65-0 Poids : 0.30000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité 250g
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 10003903
  • 199.00€ / 250g
En stock, prêt à être expédié : 9
Identifiants chimiques
132-65-0
184.26
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
3023
Dibenzothiophène
C12H8S
MFCD00004969
diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
CHEBI:23681
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
Spécification
Dibenzothiophene
Authentic
332°C to 333°C
97°C to 100°C
132-65-0
C12H8S
17,72
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
184.26
CHEBI:23681
Poudre cristalline et/ou morceaux
170°C
Flacon en plastique
Gris-vert à blanc
250g
97.5% min. (GC)
MFCD00004969
diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Dibenzothiophène
3023
184.26
98%
Vidéos
FDS Documents