Learn More
Acide (+)-dibenzoyl-L-tartrique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid |
% min. CAS | 98.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 150°C to 155°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 25 g |
Conditions de rotation spécifiques | +120° (20°C c=5,CH3OH) |