Learn More
Acide (+)-dibenzoyl-L-tartrique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778156
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
17026-42-5
C18H14O8
358.30
MFCD00063222
YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
1550213
OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
17026-42-5
C18H14O8
358.30
MFCD00063222
YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
1550213
OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 150°C to 155°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Conditions de rotation spécifiques +120° (20°C c=5,CH3OH)
Rotation spécifique + 120
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC acide (2S,3S)-2,3-dibenzoyloxybutanédioïque
Poids de la formule 358.31
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre