Learn More
Acide D(+)-dibenzoyl-tartrique, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10g
50g
250g
Description
For chiral resolution(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid is used as a reagent in the preparation of chiral salts. It also serves as a reagent for chiral resolution of amino compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pour la résolution chirale, l’acide (+)-dibenzoyl-D-tartrique est utilisé comme réactif dans la préparation des sels chiraux. Il sert également de réactif pour la résolution chirale des composés aminés.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Pour la résolution chirale, l’acide (+)-dibenzoyl-D-tartrique est utilisé comme réactif dans la préparation des sels chiraux. Il sert également de réactif pour la résolution chirale des composés aminés.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid |
Note relative au nom | anhydrous |
Point de fusion | 154°C à 156°C |
Beilstein | 2227343 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol. Insoluble in water. |
Nom IUPAC | 2,3-bis(benzoyloxy)acide butanédioïque |
Poids de la formule | 358.31 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Quantité | 10g |
Rotation optique | + 120° (c=5 dans le méthanol) |