Learn More
Carbonate dibenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081450
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
3459-92-5
C15H14O3
242.27
MFCD00014436
PIZLBWGMERQCOC-UHFFFAOYSA-N
carbonic acid, bis phenylmethyl ester, benzyl carbonate, carbonic acid, dibenzyl ester, dibenzylcarbonate, carbonic acid dibenzyl ester, phenylmethyl phenylmethoxy formate, dibenzyl carbonate, acmc-209i8r, carbonic acid,bis phenylmethyl ester
77002
dibenzyl carbonate
O=C(OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
3459-92-5
C15H14O3
242.27
MFCD00014436
PIZLBWGMERQCOC-UHFFFAOYSA-N
carbonic acid, bis phenylmethyl ester, benzyl carbonate, carbonic acid, dibenzyl ester, dibenzylcarbonate, carbonic acid dibenzyl ester, phenylmethyl phenylmethoxy formate, dibenzyl carbonate, acmc-209i8r, carbonic acid,bis phenylmethyl ester
77002
dibenzyl carbonate
O=C(OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Ionic liquids can effectively accelerate slow N-benzylation reactions utilizing dibenzyl carbonate as an alkylating reagent. Dibenzyl carbonate (DBzlC) has been used to benzylate phenylacetonitrile, benzyl phenylacetate and phenol. Selective N, N-dibenzylation of primary aliphatic amines was carried with dibenzyl carbonate in the presence of phosphonium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les liquides ioniques peuvent accélérer efficacement les réactions lentes de N-benzylation en utilisant le carbonate de dibenzyle comme réactif d’alkylation. Le carbonate de dibenzyle (DBzlC) a été utilisé pour le benzylate de phénylacétonitrile, le phénylacétate de benzyle et le phénol. La N-dibenzylation sélective des amines primaires aliphatiques a été obtenue avec du carbonate de dibenzyle en présence de sels de phosphonium.
Solubilité
Peu soluble (0,099 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dibenzyl carbonate
Point de fusion 27°C to 30°C
Point d’ébullition 150°C to 155°C (0.8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5485
Quantité 10 g
Beilstein 1882864
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (0.099g/L) (25°C).
Poids de la formule 242.27
Pourcentage de pureté 98%